Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Drehmomentschlüssel-Einsatz
Um eine wirksame Abdichtung mit DURAN Schraubverschlüssen zu erhalten, ist das korrekte Drehmoment von besonderer Bedeutung. Zu diesem Zweck wurden acht unterschiedlich gezahnte Drehmomentschlüssel-Einsätze entwickelt, die zu den meisten der DURAN Kunststoffverschlüsse mit GL-Gewinde passen.
Marke: DWK Life Sciences 292332803
183.32 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das Drehmoment ist die Drehkraft, die beim Anbringen oder Entfernen eines Verschlusses von einer Flasche angewendet wird. Das richtige Anzugsmoment für einen Flaschenverschluss ist sehr wichtig, da es die Dichtheit beeinflusst. Zu starkes Anziehen kann dazu führen, dass einige Teile der Kappe unter mehr Druck stehen als andere, was zu einer falschen Dichtung führen kann. Auch kann der Behälter lecken oder der Verschluss kann sich leicht lösen, wenn zu wenig Drehmoment verwendet wird. Wenn das richtige Drehmoment angewendet wird, bietet es Dichtheit unter den angegebenen Temperatur-, Feuchtigkeits- und Belastungsbedingungen.
- Ermöglicht das genaue Schließen von DURAN™ GL 25, 32 und 45 Kappen mit den empfohlenen Drehmomenten
- Größe und Typ des Deckelgewindes sind auf der Oberseite eingraviert
- Geeignet für Reinraumanwendungen
- Eingravierter chargenspezifischer Code für die Zertifizierung
- Das Aufsatzloch passt zur Größe des industrienormkonformen 1/4-Zoll-Schraubenschlüsselantriebs
- Gefertigt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung EN AW-7075
- Komponenten in Deutschland hergestellt
Spezifikation
6,35 mm | |
Aluminium | |
50,2 mm | |
Schließen der GL-Schraubverschlüsse von DURAN™ Glasflaschen mit dem richtigen Drehmoment; leichteres Öffnen oder Schließen von Laborglasflaschen mit einem Schlüssel | |
Je 1 | |
0,053 kg |
GL 45 PP-Kappe | |
Silber | |
60 mm | |
8 mm, 15 mm; insgesamt: 23 mm | |
GL 45 |