Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Dreihals-Rundkolben zur Reaktion
Aus DURAN™ Glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Dreihals-Rundkolben zur Reaktion sind mit zwei parallel zum Haupthals verlaufenden Seitenhälsen, jeweils mit Kegelschliff, versehen.
63.00 CHF - 120.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 12392 |
---|---|
Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
Flaschenhalstyp | Dreihals |
Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |
Bodenform | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10527511
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03304473 |
2000 ml | 166 mm |
120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10291021
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03304449 |
250 ml | 85 mm |
63.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Reagenzkolben aus DURAN™ Glas. Beinhaltet neben dem Haupthals zwei parallele Seitenhälse jeweils mit konischen Schliffverbindungen.Spezifikation
DIN 12392 | |
Dreihals | |
Rund |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
NS 29/32 |