Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reagenzglas, mit Bördelrand oder geradem Rand
Reagenzgläser sind universelle zylindrische Laborgläser mit rundem Boden, die z. B. für chemische Reaktionen, Vorbehandlungen oder für die Lagerung kleiner Flüssigkeitsmengen verwendet werden.
Marke: DWK Life Sciences 261310303
68.45 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Substanzen und Flüssigkeiten in andere Aggregatzustände zu überführen und somit weiterführende Reaktionen einzuleiten, ist für die tägliche Arbeit im Labor sehr wichtig. Für diese Tätigkeiten werden die unterschiedlichsten Gefäße, Apparaturen und Geräte verwendet. Reaktionskontrollen, Testreihen und Vorproben werden aufgrund der geringen, entnommenen Substanzmengen meist in Reagenzgläser durchgeführt.- Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig
- Mit Bördelrand oder geradem Rand erhältlich
- Mit Rundboden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
0,8 bis 1,0 mm Dicke | |
Borosilikatglas (3.3) | |
100/Packung | |
Autoklavierbar |
4 mL | |
Erwärmen kleiner Mengen; Vorbehandlungen; Lagerung und Transport von kleinen Mengen Flüssigkeit | |
Gerader Rand | |
10 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
34Stunden
20Minuten
26Sekunden
19