Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Originalitätsschraubverschluss, aus PP, für Laborflaschen mit DIN-Gewinde, mit DIN 168-1 Gewinde
Originalitätsverschluss.
Marke: DWK Life Sciences 1017526
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Tamper evident Screw cap.
Beim ersten Verschließen setzt sich der Kunststoffring fest über dem Flaschenhals. Wird der Verschluss geöffnet reißt die Perforation und der Kunststoffring bleibt am Hals zurück. So ist auf einen Blick erkennbar, ob die Flasche noch originalverschlossen ist.- Durch das Abreißen des Kunststoffrings beim ersten Öffnen ist leicht erkennbar, ob die Flasche noch originalverschlossen ist
- Nach erstmaligem Aufdrehen bzw. Lösen der Perforation als gewöhnlicher Schraubverschluss verwendbar
- Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
- Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung
Spezifikation
mit Lippendichtung | |
Polypropylen, PTFE, Silikon | |
GL 45 | |
66 mm |
Sterile Umfüllung von Flüssigkeiten zwischen Behältern; Entnahme von Flüssigkeiten aus größeren Behältern in Flaschen; Verschlusskappe für die Versorgung von Laborgeräten; Anschlüsse für Spinnkolben und Zellkulturgefäße; Entlüftung mit einem Anschluss zum Autoklavieren von Medien in großen Flaschen | |
10 St./Packung | |
Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Originalitätsschraubverschluss, aus PP, für Laborflaschen mit DIN-Gewinde, mit DIN 168-1 Gewinde > GL 45
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur