Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Erlenmeyerkolben, enghalsig, mit verstärktem Rand
Die DURAN™ SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten, verstärkten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert.
Marke:  DWK Life Sciences 212171708
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11689868
  • 140.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder werden im Labor mechanisch stark beansprucht, so beispielsweise bei häufiger Reinigung in Spülmaschinen. Um die Belastbarkeit dieser Glasgefäße zu erhöhen, wurden die DURAN™ SUPER DUTY Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder entwickelt. Die DURAN™ SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert. Zudem wird mit den DURAN™ SUPER DUTY Produkten das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für die Anwender im Labor optimiert. Aufgrund der längeren Lebensdauer sind die SUPER DUTY Glasgefäße auch wirtschaftlicher.
  • Durch verstärkten Rand höhere Stoßfestigkeit, Belastbarkeit und Stabilität
  • Durch verringerte Bruchgefahr ist das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für den Anwender optimiert
  • Gesteigerte Wirtschaftlichkeit aufgrund der langen Lebensdauer und des Korrossionsschutzes
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
51 mm
Borosilikatglas 3.3
10 St./Packung
50 mL
Für anspruchsvolle Anwendungen; Heizen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Anwendungshinweis: Zur Vermeidung von Brüchen durch thermische Belastung wird eine gleichmäßige und langsame Erwärmung der SUPER DUTY-Produkte empfohlen
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Erlenmeyerkolben, enghalsig, mit verstärktem Rand > 50 ml