Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Becher, niedrige Form, mit Ausguss, mit verstärktem Rand
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Beschreibung
Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder werden im Labor mechanisch stark beansprucht, so beispielsweise bei häufiger Reinigung in Spülmaschinen. Um die Belastbarkeit dieser Glasgefäße zu erhöhen, wurden die DURAN™ SUPER DUTY Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder entwickelt. Die DURAN™ SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert. Zudem wird mit den DURAN™ SUPER DUTY Produkten das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für die Anwender im Labor optimiert. Aufgrund der längeren Lebensdauer sind die SUPER DUTY Glasgefäße auch wirtschaftlicher.
- Durch verstärkten Rand höhere Stoßfestigkeit, Belastbarkeit und Stabilität
- Durch verringerte Bruchgefahr ist das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für den Anwender optimiert
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit aufgrund der langen Lebensdauer und des Korrossionsschutzes
- Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
- Leicht ablesbare weiße Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 60 mm |
Kapazität (metrisch) | 150 mL |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für anspruchsvolle Anwendungen; Heizen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Anwendungshinweis: Zur Vermeidung von Brüchen durch thermische Belastung wird eine gleichmäßige und langsame Erwärmung der SUPER DUTY Produkte empfohlen. |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Videos
-
Super Duty Beakers
Dokumentation
Product Information
Product Information
DUR003 Super duty fiole becher
DateigrößeVersion: 349.7 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Becher, niedrige Form, mit Ausguss, mit verstärktem Rand >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur