Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flaschenstopfen, Bromobutyl-Kautschuk , gerader Stopfen, für GL 25 und GL 45 Laborflaschen
Der DURAN™ Stopfen aus Bromobutyl-Kautschuk ist ein gasdichter Verschluss, der für alle GL 25 und GL 45 Laborflaschen geeignet ist.
28.07 CHF - 48.90 CHF
Spezifikation
Farbe Grau
Material BIIR
Form Zylindrisch
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kultur von anaeroben Mikroorganismen; Lagerung von anaeroben Kulturmedien; Forschung zur aeroben Methanoxidation (MOx); Lagerung von sauerstoff- oder feuchtigkeitsempfindlichen Materialien wie APIs; Stickstoffblanketing; Anwendungen, die eine Gasspülung oder einen Probentransfer über eine Spritze erfordern
Menge 10 St./Packung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15896921
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
292062803
GL 45
48.90 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
16404954
Zubehör anzeigen Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
292061301
GL 25
28.07 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der DURAN™ Stopfen aus Bromobutyl-Kautschuk ist ein gasdichter Verschluss, der für alle GL 25 und GL 45 Laborflaschen geeignet ist. Das Material Bromobutyl-Kautschuk ist undurchlässig für Gase und gewährleistet somit eine kontrollierte Umgebung für sauerstoffempfindliche Substanzen. Der Stopfen eignet sich dadurch hervorragend, die Bedingungen für anaerobe Kulturen aufrechtzuerhalten. Butylkautschuk lässt sich mehrmals mit einer Nadel durchstechen und ermöglicht so die einfache Probenentnahme mit einer Spritze.
  • Elastomer entspricht USP und EP 3.2.9 Typ I Chemie und Eindringtest
  • Gasdichter Verschluss sorgt für kontrollierte Umgebung in der Flasche
  • Konformitätsbescheinigung (CoC)
  • Mehrfachpunktionen für einfachen Zugriff auf den Inhalt mit einer Spritzennadel
  • Elastisches Material für effiziente Abdichtung und zuverlässige Selbstabdichtung nach dem Durchstechen mit einer Nadel
  • Material ist praktisch frei von organischen Stoffen, die in das Inkubationsmedium gelangen können
  • Form und Materialeigenschaften des Verschlusses sind für DURAN™ GL 25 und GL 45-Flaschen optimiert
  • Einsetzbar innerhalb eines Temperaturbereichs von -50 bis +121 °C
  • Autoklavierbar / dampfsterilisierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Zylindrisch
10 St./Packung
BIIR
Kultur von anaeroben Mikroorganismen; Lagerung von anaeroben Kulturmedien; Forschung zur aeroben Methanoxidation (MOx); Lagerung von sauerstoff- oder feuchtigkeitsempfindlichen Materialien wie APIs; Stickstoffblanketing; Anwendungen, die eine Gasspülung oder einen Probentransfer über eine Spritze erfordern
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Flaschenstopfen, Bromobutyl-Kautschuk , gerader Stopfen, für GL 25 und GL 45 Laborflaschen