Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Patenthahnküken, mit Gewinde, mit Gewinde, geschliffen
2-Wege-Hahnküken mit Gewinde.
1060.00 CHF - 1220.00 CHF
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Anbringung an Glasapparaten und -geräten |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15864518
|
DWK Life Sciences
286036706 |
14.5 NS |
1060.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15884518
|
DWK Life Sciences
286037308 |
18.8 NS |
1220.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 25-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Geschliffene DURAN™ Patenthahnküken haben 2 annähernd parallele schräge Bohrungen.- Mit Gewinde, geschliffen
- 2-Wege-Hahnküken mit 2 annähernd parallel schrägen Bohrungen
- Massives Hahnküken
Spezifikation
Boro 3.3 | |
Autoklavierbar | |
Anbringung an Glasapparaten und -geräten |