missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Präparatenglas, mit eingeschliffenem Knopfdeckel Artikelnummer.: 10779681
Zum Warenkorb hinzufügen

DWK Life Sciences DURAN™ Präparatenglas, mit eingeschliffenem Knopfdeckel

Artikelnummer. 10779681 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
2675 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
11.250 mL
1575 mL
1875 mL
2400 mL
2675 mL
3475 mL
395 mL
460 mL
530 mL
80 mL
875 mL
890 mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10779681

Marke: DWK Life Sciences 242093907

Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Präparatengläser dienen zur Lagerung von Materialien. Die großen Glasflächen ermöglichen einen guten Einblick in das Glas auf dessen Inhalt.

Die Vielzahl von unterschiedlichen Arbeitsschritten im Laborumfeld fordert eine Vielzahl von universell einsetzbaren Glasgeräten. Diese Glasgeräte besitzen meist eine recht einfache Form und zeichnen sich durch ihre Vielseitigkeit aus.Ausstellungsgläser und Präparatekästen dienen zur Aufbewahrung und Lagerung von Materialien und finden oft in Ausstellungen Anwendung. Hier können die gezeigten Objekte konserviert und anschließend betrachtet werden ohne diese zu berühren.
  • Dichter Verschluss durch eingeschliffenen Deckel
  • Durch den Knopf kann der Deckel leicht geöffnet werden
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 2675 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ausstellung von Proben; Aufbewahrung und Transport
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge Je 1
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 162 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Präparatenglas, mit eingeschliffenem Knopfdeckel >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt