Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schlitzsieb-Platte
Zu verwenden mit Papier- oder Membranfiltern.
Marke:  DWK Life Sciences 213403108
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15874498
  • 345.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Beschreibung
DURAN™ Schlitzsiebplatten dienen als Auflagefläche für den eigentlichen Filter (z.B. Papier- oder Membranfilter) wie z.B. bei Büchner-Trichtern.
  • Als Auflage für Papier- oder Membranfilter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gewindegröße GL14
Geeignet für die Grobfiltration ohne zusätzliches Filtermedium; Filtration
10
Borosilikatglas 3.3
2
48 mm
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Schlitzsieb-Platte > Durchmesser: 48 mm