Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Silikondeckel, dehnbar Artikelnummer.: 16484944
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Silikondeckel, dehnbar
Artikelnummer. 16484944 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Grün
Click to view available options
Farbe:
Grün
Rosa
cyan
Artikelnummer. 16484944
Marke: DWK Life Sciences 291100036
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Der dehnbare Silikondeckel dient zum Verschluss von runden und eckigen Gefäßen und ist in drei Größen und im Set sowie jeweils in drei Farben erhältlich.
Das Verschließen oder Bedecken von Gefäßen ist ein alltägliches Thema im Labor. Häufig werden Glasplatten oder Aluminiumfolien verwendet. Aus der Sicht der Umweltfreundlichkeit und Haltbarkeit werden beide Varianten eher als nachteilig eingestuft. Die neu entwickelte Silikonabdeckung ist eine gute Alternative zu herkömmlichen Deckelvarianten und ist einzeln in drei Größen oder als Set erhältlich. Aufgrund seiner Elastizität kann der Deckel für eine Vielzahl von Gefäßöffnungen, quadratisch oder rund, verwendet werden. Der Silikondeckel hat eine etwas größere Lasche, die als Beschriftungsfeld verwendet werden kann. Die drei angebotenen Farben – Zyan, Rosa und Grün – ermöglichen auch eine Farbkennzeichnung.
Die dehnbaren DURAN™ Silikondeckel sind sowohl chemikalienbeständig als auch hitzebeständig. Sie werden für den Einsatz bei Temperaturen zwischen -40 und +180 °C empfohlen Die DURAN™ Deckel sind aus Silikon, einem autoklavierbaren und mikrowellensicheren Material, hergestellt. Aufgrund der Druckänderungen, die beim Autoklavieren der Deckel auftreten, können sich die Deckel jedoch lösen oder reißen und werden deshalb für diese Art von Anwendung nicht empfohlen.
  • Zum Abdecken und Verschließen von Laborgefäßen
  • Dehnbar und somit für eine große Anzahl von Gefäßöffnungen geeignet.
  • Erhältlich in verschiedenen Farben für eine deutliche Differenzierung und Kennzeichnung
  • Einfach mit Hilfe einer Lasche zu entfernen, sowohl mit als auch ohne Handschuhe
  • Chemisch beständig, hitzebeständig und wiederverwendbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Grün
Beschreibung Autoklavierbar (Silikondeckel nur ohne Glaswaren)
Material Silikon
Zur Verwendung mit (Anwendung) Abdeckung, Farbcodierung und Identifizierung
Enthält 1 Stück pro Größe
Anzahl pro Packung 1/Packung
Größe Set S-M-L
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Silikondeckel, dehnbar >