Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, kugelförmig, schwere Ausführung
Der Scheidetrichter ermöglicht die Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten (Flüssig-Flüssig-Extraktion).
Marke: DWK Life Sciences 242914407
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein Scheidetrichter besitzt die Form eines Spitzkolbens an dessen Spitze sich ein Ablasshahn befindet. Der Scheidetrichter dient zur Flüssig-Flüssig-Extraktion zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Stofftrennverfahren) und kann so auch für Reinigungsprozesse angewendet werden. Die Flüssigkeit mit der größeren Dichte sammelt sich im unteren Teil des Gefäßes und kann über den Ablasshahn abgelassen werden. Die aufgedruckte Skala ermöglicht eine genaue Volumenbestimmung.- Kugelförmig
- Mit NS-Hahn und NS-Deckelstopfen
- Schwere Ausführung
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
115 mm | |
Boro 3.3 | |
Phasentrennung; Flüssig-Flüssig-Extraktion |
500 mL | |
Autoklavierbar | |
Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, kugelförmig, schwere Ausführung > 500 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur