Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, kugelförmig, schwere Ausführung
Der Scheidetrichter ermöglicht die Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten (Flüssig-Flüssig-Extraktion).
Marke: DWK Life Sciences 242918606
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ein Scheidetrichter besitzt die Form eines Spitzkolbens an dessen Spitze sich ein Ablasshahn befindet. Der Scheidetrichter dient zur Flüssig-Flüssig-Extraktion zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Stofftrennverfahren) und kann so auch für Reinigungsprozesse angewendet werden. Die Flüssigkeit mit der größeren Dichte sammelt sich im unteren Teil des Gefäßes und kann über den Ablasshahn abgelassen werden. Die aufgedruckte Skala ermöglicht eine genaue Volumenbestimmung.- Kugelförmig
- Mit NS-Hahn und NS-Deckelstopfen
- Schwere Ausführung
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
286 mm | |
Boro 3.3 | |
Phasentrennung; Flüssig-Flüssig-Extraktion |
10.000 mL | |
Autoklavierbar | |
Je 1 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, kugelförmig, schwere Ausführung > 10000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur