Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, konische Form, mit Glasküken
Der Scheidetrichter ermöglicht die Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten (Flüssig-Flüssig-Extraktion).
77.65 CHF - 204.00 CHF
Spezifikation
Material Boro 3.3, Polypropylen
Autoklavierbar Autoklavierbar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Phasentrennung; Flüssig-Flüssig-Extraktion
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10763121
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242942409
100 mL
80.45 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10379600
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242943602
250 mL
90.10 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10470021
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242944401
500 mL
117.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10359650
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242945406
1000 mL
200.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10369650
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242946308
2000 mL
204.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10516532
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
242941704
50 mL
77.65 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Ein Scheidetrichter besitzt die Form eines Spitzkolbens an dessen Spitze sich ein Ablasshahn befindet. Der Scheidetrichter dient zur Flüssig-Flüssig-Extraktion zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Stofftrennverfahren) und kann so auch für Reinigungsprozesse angewendet werden. Die Flüssigkeit mit der größeren Dichte sammelt sich im unteren Teil des Gefäßes und kann über den Ablasshahn abgelassen werden. Die aufgedruckte Skala ermöglicht eine genaue Volumenbestimmung.
  • Aufgrund der konischen Form sehr gut zur Phasentrennung geeignet
  • Mit Ablasshahn, Haltevorrichtung und Stopfen aus Kunststoff
  • Mit Glasküken
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Boro 3.3, Polypropylen
Autoklavierbar
Phasentrennung; Flüssig-Flüssig-Extraktion
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, konische Form, mit Glasküken