Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Schraubverschluss, mit zwei Oliven, aus PP, Blau
Wiederverwendbarer Anschluss mit zwei Ports für Anschluss-Systeme.
Marke:  DWK Life Sciences 293102807
91.92 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 15363647
  • 109.40 CHF / 2 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Der DURAN™-Verbindungsverschluss GL 45 wurde speziell für den einfachen Anschluss flexibler Schläuche an DURAN™ GL 45-Flaschen entwickelt. Zu den möglichen Biotech-Einsatzbereichen zählt die Verfüllung steriler Medien mit einer peristaltischen Pumpe aus einem Behäler in einen anderen. Die beiden Durchführverbinder aus Polypropylen sind oben abgewinkelt und auf der Unterseite gerade. Der Verschluss ist ideal für weiche elastische Schläuche (wie z. B. Viton™, Tygon™ oder Silikon) mit einem Innendurchmesser von 6-9mm. Erhältlich ist zudem eine optionale Belüftung mit und ohne Spritzenvorsatzfilter.
  • Der graue PP Kern ist frei beweglich und ermöglicht einen Behälterwechsel ohne Verdrehen der fest fixierten Schläuche
  • Die gebogenen Anschluss-Oliven oben verhindern ein Abknicken der Schläuche
  • Die EPDM-Dichtung sorgt für eine effektive Dichtung am GL 45 Flaschenhals
  • Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Schraubverschluss GL 45 mit zwei Oliven EPDM Dichtung
Polypropylen, EPDM
GL 45
Sterile Flüssigkeitsübertragung in und aus Laborflaschen; Gasübertragung in und aus Laborflaschen; Flüssigkeitsübertragung zwischen Laborflaschen; Zuführung von Reagenzien an Geräte
2/Karton
Autoklavierbar
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Schraubverschluss, mit zwei Oliven, aus PP, Blau > GL 45