Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Reduzierstück, Hülse/Kern
Reduktion von Hülse auf Kern.
15.12 CHF - 213.00 CHF
Spezifikation
Menge 10/Pk.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verbindungsgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10223881
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286548201
Hülse NS 29/32, Kern NS 24/29 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15884818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286548004
Sockel NS 29/32, Konus NS 14/23
180.96 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10305101
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286548107
Sockel NS 29/32, Konus NS 19/26 Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15981601
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
286542704
Sockel NS 19/26, Konus NS 14/23
213.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15961601
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286535906
Sockel NS 19/26, Konus NS 14/23
170.00 CHF
10 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15844818
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
286542507
Sockel NS 14/23, Konus NS 14/23
207.00 CHF
10 Stück
Verfügbar ab: 02-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Adapter dienen dem Verbinden von zwei Bauteilen mit unterschiedlicher NS-Größe.DURAN™ Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer kleineren Hülse auf einen größeren Kern.
  • Reduzierstücke ermöglichen die Verbindung von einer größeren Hülse auf einen kleineren Kern und so den Einsatz unterschiedlich großer Schliffbauteile
Spezifikation
Spezifikation
10/Pk.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Reduzierstück, Hülse/Kern