Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Standflasche Weithals
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
Beschreibung
Die klassischen mit einem Stopfen verschließbaren Reagenzflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ 1 Glas geformt und eignen sich zur Lagerung von flüssigen und festen Chemikalien sowie Reagenzien. Die Flaschen verfügen über einen weiten, konischen Schliff und entsprechen der ISO 4796-2. Der breitere Hals ist für die Handhabung von Pulvern besser geeignet. Der Glasstopfen bietet eine hervorragende Abdichtung, die den Inhalt vor Verdunstung, Oxidation und Verunreinigung schützt. Das Beschriftungsfeld und der Retrace Code zur Rückverfolgbarkeit der Fertigung sind in dauerhafter weißer Emaille aufgedruckt.
- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
- Besteht nur aus Glaskomponenten und ist deshalb zur Lagerung von aggressiven Materialien geeignet
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 2000 mL |
Beschreibung | Hals mit Normschliff und NS-Glasstopfen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von luftempfindlichen Reagenzien, Pharmazeutika und Chemikalien; Lagerung von hygroskopischen Flüssigkeiten und Pharmazeutika; Transport und Versand von Proben |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 133 mm |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Standflasche Weithals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur