Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Premiumverschluss
Hochwertige Verschlüsse, die für die Bedürfnisse der Pharma- und Biotechindustrie entwickelt wurden.
Marke: DWK Life Sciences 891088679
85.60 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hochwertige Plastik-Schraubverschlüsse mit GL 25/GL 45 Gewinde, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. Die DURAN™ PURE Premium Schraubverschlüsse werden aus PFA mit einer hoch inerten PTFE-beschichteten Silikondichtung in Reinräumen hergestellt. Der Schraubverschluss ist für die Verwendung mit DURAN™ PURE GL 45 Flaschen entwickelt worden und mit den gängigen Autoklavier- und anderen Sterilisationsmethoden kompatibel. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. Die DURAN™PURE Premium Schraubverschlüsse sind mit den von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen.
- Hohe Reinheit aufgrund der Herstellung in Reinräumen
- Einzelchargenlieferung
- Analysenzertifikat (CoA)
- Visuelle und dimensionale Kontrolle
- Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen
- 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte
- Extractables Bericht verfügbar
- Drug Master File
- USP <88> Klasse VI pharmazeutische Qualität
Spezifikation
farblos | |
PFA, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone | |
GL 45 | |
51 mm |
Herstellung von Pharmazeutika und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien | |
5 Stück/Packung | |
Autoklavierbar |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30