Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Flasche, Braun, Mit DIN Gewinde
BIOPHARMA
Eine Reihe hochwertiger und lichtgeschützter Flaschen und Verschlüsse, die für die Anforderungen der pharmazeutischen und biotechnologischen Industrie entwickelt wurden
Marke:  DWK Life Sciences 818064403
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15336798
  • 22220.00 CHF / 360 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Hochwertige Typ I GL 25/GL 45 Borosilikatglasflaschen, braun gefärbt von 25 ml bis 20 l, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. DURAN™ PURE Flaschen werden mit einer Schutzkappe verschlossen, um Verunreinigungen zu vermeiden. Die durch den Einsatz innovativer Technologie sehr gleichmäßige, langlebige und chemisch beständige Braunfärbung bietet Schutz für lichtempfindliche Substanzen. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. DURAN™ PURE Flaschen sind mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen.
  • Schutzkappe verhindert Verunreinigungen in der Flasche während Lagerung und Transport
  • Einzelchargenlieferung
  • Analysenzertifikat (CoA)
  • 100% visuelle Inspektion
  • Analyse der hydrolytischen Resistenz nach EP, USP und JP für jede Charge
  • Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen
  • 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte
  • Drug Master File
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Borosilikatglas (3.3)
GL 45
86 mm
Herstellung von lichtempfindlichen pharmazeutischen Arzneimitteln und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von lichtempfindlichen APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien
10 St./Packung
Autoklavierbar
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10178197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/04/2025 Catalog Number818064403
Chargennummer10174746 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/11/2024 Catalog Number818064403
Chargennummer10168398 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum09/04/2024 Catalog Number818064403
Chargennummer10164595 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/03/2024 Catalog Number818064403
Chargennummer10151531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/11/2022 Catalog Number818064403
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Flasche, Braun, Mit DIN Gewinde > 500 ml