Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PTFE beschichtete GL 45 Silikon-Dichtung , zum Durchstechen, platinkatalysierter VMQ
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
GL 45
Beschreibung
Das durchstechbare Silikonseptum ist mit hochreinem PTFE beschichtet und eignet sich mit dem DURAN™ GL 45 Schraubverschluss mit Lochbohrung zum Verschließen aller DURAN™ GL 45 Laborflaschen. Verwendbar für die Zugabe, Inokulation oder Probenahme mittels Spritze und Nadel. Ideal für den Laboreinsatz in den Bereichen Chemie, Biowissenschaften und Biopharmazie.
- Weicher Silikonkautschuk für leichtes Durchstechen mit der Nadel und Wiederverschließbarkeit
- Hergestellt aus hochreinem, platinkatalysiertem Silikonkautschuk und hochwertiger PTFE-Folie zur Verminderung des Risikos einer Lösungsmittelkontamination
- Das Silikon ist mit hochbeständigem PTFE beschichtet, um das Silikon vor chemischem Angriff durch die Lösungsmittel zu schützen
- Eignet sich mit dem DURAN™ GL 45 Schraubverschluss mit Lochbohrung zum Verschließen aller DURAN™ GL 45 Laborflaschen von 100 bis 20.000 ml
- Flüssigkeitsdichter Verschluss bei Gebrauch mit dem roten GL 45 Schraubverschluss aus PBT mit Öffnung
- Großer Temperatureinsatzbereich von - 50 °C bis + 180 °C
- Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten
- Geeignet für die Trockenhitzesterilisation bis zu 180 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; chemische und thermische Reaktionen; Probenlagerung; Lagerung von Medien und Reagenzien |
Material | Silikon, PTFE |
Menge | 10/Packung |
Dicke (metrisch) | 3 mm |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 43 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ PTFE beschichtete GL 45 Silikon-Dichtung , zum Durchstechen, platinkatalysierter VMQ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur