Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ pressure plus+ GL 45 Laborflasche, klar und protect+ kunststoffbeschichtet
Druck- und vakuumfeste Laborflaschen aus Glas mit Kunststoff-Sicherheitsbeschichtung.
Marke: DWK Life Sciences™ 218155481
402.80 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24366" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die DURAN™ pressure plus+ GL 45 protect+ beschichteten Flaschen bieten eine sicherere Option für Laboranwendungen, bei denen ein Vakuum oder Druck herrscht. Standard-Laborflaschen aus Glas sind nicht dafür ausgelegt, Druckunterschieden sicher standzuhalten. Durch eine modifizierte Geometrie sind die pressure plus+ Flaschen garantiert druckfest und bieten somit optimale Sicherheit für Anwender und Inhalt. Die spezielle Geometrie entspricht weiterhin der ISO 4796-1:2016, um die Kompatibilität der Instrumente zu gewährleisten. Die pressure plus+ Flaschen sind nach DIN EN 1595 zertifiziert. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für seine exzellenten thermischen Eigenschaften und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Angriffe bekannt ist. Das Glas ist mit einer klaren Polyamid-PA12-Kunststoffbeschichtung versehen, die den Benutzer und den Inhalt im Falle eines Bruchs durch einen Stoß schützt. Die Flaschen verfügen über eine leicht ablesbare Volumenskala, die in einer unverwechselbaren blauen Emaille aufgedruckt ist. Ein permanenter Retrace-Code auf jeder Flasche ermöglicht die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge.
- Hergestellt aus Borosilikatglas 3.3, PA 12
- Zertifizierte Vakuum- und Druckbeständigkeit von -1 bar bis + 1. 5 bar (DIN EN 1595) durch modifizierte Geometrie (in Anlehnung an ISO 4796-1)
- Die Polyamid 12-Sicherheitsbeschichtung bietet Kratz-, Auslauf- und Splitterschutz bei Bruch durch Stoßeinwirkung
- Die Kunststoff-Sicherheitsbeschichtung sorgt für einen verbesserten, sicheren Griff
- Die spezielle Geometrie entspricht weiterhin der ISO 4796-1: 2016 zur Aufrechterhaltung der Instrumentenkompatibilität
- Optimale Sicherheit für Arbeiten unter Druck und geeignet für den Einsatz unter Hochvakuum
- Aufgebrannte, hochbeständige blaue Keramik zur optischen Unterscheidung von der Standard-Laborflasche
- Die Kunststoff-Sicherheitsbeschichtung ist reinraumzertifiziert Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™
- Zertifiziertes FDA- und EU-zertifiziertes lebensmittelechtes Beschichtungsmaterial
- Beschichtungsprozess verwendet keine flüchtigen organischen Verbindungen VOCs oder Isocyanate
Spezifikation
1 L | |
Plastic safety coating | |
Vakuumfiltration, Entnahme von flüssigen Proben unter Druck, Lagerung von volatilen Lösungsmitteln, Lagerung von gasbildenden Materialien | |
10 Flaschen | |
0.637 kg | |
CoC | |
Nicht autoklavierbar | |
Weit | |
225 mm | |
45 |
33.8 oz. | |
Klar | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Unsteril | |
GL45 | |
No | |
Ja | |
Rund | |
Laborflasche | |
101 mm |