Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Schraubverschluss, aus PP, mit Lippendichtung
Schraubverschluss mit zuverlässiger Dichtung.
Marca: DWK Life Sciences 293382868
25.04 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descripción
Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Gelb und Grau mit farblich passenden Ausgießringen. Das Auseinanderhalten von Medien wird vereinfacht, Vertauschen von Schraubverschlüssen und ein Verschleppen von Substanzen ist praktisch ausgeschlossen.- Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
- Mit Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen
- Die deutliche Kennzeichnung verhindert ein Vertauschen von Verschlüssen und damit die Verschleppung von Substanzen
- Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
Especificaciones
grün | |
Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Medien; Farbcodierung und -kennzeichnung | |
10/Packung | |
Autoklavierbar |
Schraubverschluss | |
Polypropylen | |
GL 45 | |
54 mm |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
DWK Life Sciences DURAN™ Original Schraubverschluss, aus PP, mit Lippendichtung > GL 45, Grün
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido