Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laborflaschen Ausgießring, PP
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
GL 45
Farbe:
blau
gelb
grau
grün
Beschreibung
Erhältlich in den Farben Blau, Grün, Gelb und Grau mit farblich passenden Ausgießringen. Das Auseinanderhalten von Medien wird vereinfacht, Vertauschen von Schraubverschlüssen und ein Verschleppen von Substanzen ist praktisch ausgeschlossen.
- Mit integrierter Lippendichtung und Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
- Mit Ausgießring für tropfenfreies Entnehmen
- Die deutliche Kennzeichnung verhindert ein Vertauschen von Verschlüssen und damit die Verschleppung von Substanzen
- Kompatibel mit allen GL 45 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | blau |
Beschreibung | Ausgießring |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kurzzeitaufbewahrung von Proben und Medien; Farbcodierung und -kennzeichnung |
Material | Polypropylen |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laborflaschen Ausgießring, PP >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur