Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laborflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert
Der Goldstandard für multifunktionale Laborflaschen aus Glas.
Marke:  DWK Life Sciences 218015406
156.27 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24322" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11321425
  • 223.87 CHF / 10 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Beschreibung
DURAN™ Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen bestehen aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I-Borosilikatglas 3.3, das für sein hervorragendes thermische Leistungsverhalten und seine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien bekannt ist. Eine Kombination aus besonders leistungsfähigen Werkstoffen und einem robusten ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine gut ablesbare Volumenskala mit Graduierung und Beschriftungsfeld in permanenter weißer Emailfarbe. Permanenter Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit von Herstellungschargen. DURAN™ Original GL Flaschen werden komplett mit dem blauen Polypropylen-Verschluss und dem tropffreien Ausgießring für bis zu 140 °C geliefert Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar
  • Standardisiertes GL-Gewinde und passendes Kappensystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Ausgießen
  • Code und Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit der Herstellungscharge
  • Aufgebrannter, äußerst haltbarer weißer Aufdruck
  • Geeignet für die Langzeitlagerung
  • Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1000 mL
Ohne Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
10/Packung
Autoklavierbar
Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter
Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
GL 45
101 mm
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
  • Mehrere Hersteller
    Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die Krebsforschung
    Aktionscode24147
    Gültig bis zum2025-07-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laborflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert > 1000 mL