Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Anschluss-System GL 45, GL 45, 2 Steckoliven, für peristaltische Schläuche , 2, 3, 4, oder 5 Steckoliven, GL 45, Schraubverschluss, aus PBT, rot
2, 3 , 4 oder 5 port Anschlusskappen für GL 45 DURAN™Flaschen.
Marke:  DWK Life Sciences 292642807
110.83 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16464460
  • 183.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Das wiederverwendbare DURAN™ GL 45-Anschlusskappensystem ist ideal für den aseptischen Flüssigkeitstransfer in oder aus DURAN™ Flaschen mit Peristaltikpumpenschläuchen. Die Schraubverschlüsse passen für alle DURAN™ Original GL 45-Laborflaschen mit 100 ml und größer Die Schlauchverbinder mit Schlauchtülle (4,2 mm Außendurchmesser) sind für enge peristaltische Pumpenschläuche aus PBT mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8 inch) geeignet.
  • Die Kappen verfügen über ein GL 45-Gewinde, das auf DURAN™ Flaschen passt
  • Die Schlauchverbinder mit Stecktülle sind für Peristaltikschläuche aus PBT mit einem Innendurchmesser von 4,2 mm geeignet
  • Erhältlich mit 2, 3, 4 oder 5 Schlauchanschlüssen aus Edelstahl 316L
  • Bei 121 oder 134 °C autoklavierbar
  • Baumaterialien sind als für den Lebensmittelkontakt zugelassen zertifiziert
  • Wiederverwendbar mit langer Lebensdauer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Medienversorgung für kleine Bioreaktoren; Fed-Batch-Bioreaktor; Perfusionsschaltung für Zellkulturen; Oxygenierung/Belüftung sehr kleiner Proben; Einsatz in einem chemischen Mikroreaktor
Mit 3 Anschlüssen für enge Schläuche
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Anschluss-System GL 45, GL 45, 2 Steckoliven, für peristaltische Schläuche , 2, 3, 4, oder 5 Steckoliven, GL 45, Schraubverschluss, aus PBT, rot > Mit 3 Anschlüssen für enge Schläuche