Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Anschluss-System GL 45, GL 45, 2 Steckoliven, für peristaltische Schläuche , 2, 3, 4, oder 5 Steckoliven, GL 45, Schraubverschluss, aus PBT, rot
2, 3 , 4 oder 5 port Anschlusskappen für GL 45 DURAN™Flaschen.
Marke: DWK Life Sciences 292632806
85.24 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Das wiederverwendbare DURAN™ GL 45-Anschlusskappensystem ist ideal für den aseptischen Flüssigkeitstransfer in oder aus DURAN™ Flaschen mit Peristaltikpumpenschläuchen. Die Schraubverschlüsse passen für alle DURAN™ Original GL 45-Laborflaschen mit 100 ml und größer Die Schlauchverbinder mit Schlauchtülle (4,2 mm Außendurchmesser) sind für enge peristaltische Pumpenschläuche aus PBT mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8 inch) geeignet.
- Die Kappen verfügen über ein GL 45-Gewinde, das auf DURAN™ Flaschen passt
- Die Schlauchverbinder mit Stecktülle sind für Peristaltikschläuche aus PBT mit einem Innendurchmesser von 4,2 mm geeignet
- Erhältlich mit 2, 3, 4 oder 5 Schlauchanschlüssen aus Edelstahl 316L
- Bei 121 oder 134 °C autoklavierbar
- Baumaterialien sind als für den Lebensmittelkontakt zugelassen zertifiziert
- Wiederverwendbar mit langer Lebensdauer
Spezifikation
Medienversorgung für kleine Bioreaktoren; Fed-Batch-Bioreaktor; Perfusionsschaltung für Zellkulturen; Oxygenierung/Belüftung sehr kleiner Proben; Einsatz in einem chemischen Mikroreaktor | |
Mit 2 Anschlüssen für enge Schläuche |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Spotlight
Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.Aktionscode: 24156Gültig bis zum: 2025-06-30