Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobürette, mit Schellbach-Streifen und PTFE-Schlüssel, Klasse AS
Durch ihre präzise Graduierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke. Die für die Titration erforderliche, aber bisher unbekannte Flüssigkeitsmenge kann nach Abschluss der Reaktion sehr genau abgelesen werden. Mikrobüretten werden für die Titration kleiner Mengen verwendet.
Marke:  DWK Life Sciences 243212208
Artikelnummer. 30286576
  • 363.31 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Die original DURAN™ Büretten bestehen aus hochchemikalienbeständigem Borosilikatglas 3.3. Durch ihre präzise Graduierung eignen sie sich besonders für titrimetrische Zwecke. Die für die Titration erforderliche, aber bisher unbekannte Flüssigkeitsmenge kann nach Abschluss der Reaktion sehr genau abgelesen werden. Die Einstellung erfolgt zum Ablassen (Ex) für + 20°°C Referenztemperatur. Dies bedeutet, dass die Mengen genau nach der Graduierung aufgenommen werden können, da die Haftung der Flüssigkeit auf dem Glas bei der Kalibrierung berücksichtigt wurde. Die Toleranzen für das Volumen entsprechen den Fehlergrenzen von ISO und DIN. DURAN™ Büretten sind mit Glas- oder PTFE-Schlüsseln erhältlich. Im Gegensatz zu Glasschlüsseln müssen PTFE-Schlüssel nicht geschmiert werden, was die Arbeit im Labor vereinfacht. Mikrobüretten mit Chargennummer und Genauigkeit Klasse AS werden mit einer Chargenbescheinigung geliefert. Diese Bescheinigung dokumentiert den Mittelwert aus der Messung der betreffenden Charge, die Standardabweichung und den Tag der Ausstellung. Die Chargenbescheinigungen können auch online abgerufen werden. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die ersten beiden Zahlen geben das Produktionsjahr an, und die folgenden beiden Zahlen geben die Charge an, z. B.: 18,01.
  • Die Kalibrierung basiert auf dem ausgegossenen Volumen (Ex) bei einer Referenztemperatur von + 20°°C.
  • Graduiert, Hauptvolumen ringmarkiert
  • Mit Schellbach-Streifen
  • Mit geradem Standardschliff-Absperrhahn
  • 30 Sekunden Wartezeit
  • Die Toleranzen für den Volumengehalt entsprechen der Genauigkeitsklasse AS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Boro 3.3, PTFE
2/Pk.
PTFE Key
Class AS
5 mL
Titration, volumetrische Messung, Messanalyse
2/Packung
± 0,01 ml
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobürette, mit Schellbach-Streifen und PTFE-Schlüssel, Klasse AS > Klasse AS, 5 ml