Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Rundkolben mit mittlerem Hals
Aus Duran™ Glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Duran Rundkolben mit mittlerem Hals sind mit Kegelschliff versehen.
15.00 CHF - 268.32 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4797 |
---|---|
Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
Flaschenhalstyp | Mittel |
Bodenform | Rund |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Außendurchmesser (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10483861
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03002970 |
1000 ml | 131 mm | NS 29/32 |
268.32 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 18-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15360895
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03001413 |
10 ml | 31 mm | NS 14/23 |
53.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11737425
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03002937 |
100 ml | 64 mm | NS 29/32 |
84.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10211551
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03002949 |
250 ml | 85 mm | NS 29/32 |
168.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15370885
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03001422 |
25 ml | 45 mm | NS 14/23 |
58.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11915956
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03002958 |
500 ml | 105 mm | NS 29/32 |
189.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10710992
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03001428 |
50 ml | 51 mm | NS 14/23 |
74.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 02-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10508851
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03002928 |
50 ml | 51 mm | NS 29/32 | N/A | ||||||
Beschreibung
- Hergestellt aus DURAN™ Glas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 4797
- Mit konischem, geschliffenem Verbindungsgelenk
Spezifikation
DIN EN ISO 4797 | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
Mittel | |
Rund |