Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse B, niedrige Form, weiße Skala, mit Strichteilung
DURAN™ Messzylinder dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen.
Marke: DWK Life Sciences 213952407
32.44 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
DURAN™ Zylindermensuren dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen. Die Zylindermensuren der Klasse B sind von niedriger Form und besitzen eine Strichteilung sowie eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO.- Die Justierung erfolgt auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
- Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
Spezifikation
±1 ml | |
39 mm | |
Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden | |
Autoklavierbar |
Borosilikatglas (3.3) | |
100 mL | |
2/Packung | |
250 °C |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
Neues Angebot Jetzt sparen