Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Laborflasche, Vierkant, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert Artikelnummer.: 11679828
DWK Life Sciences DURAN™ Laborflasche, Vierkant, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert
Artikelnummer. 11679828 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
500 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
Artikelnummer. 11679828
Marke: DWK Life Sciences 1008842
Menge Preis
1 86.85 CHF / 10 Stück
10 81.58 CHF / 10 Stück
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Multifunktionale Glas-Laborflaschen in platzsparender Vierkant-Form.
DURAN™ Vierkant Laborflaschen haben eine platzsparende Form, die den Vorteil einer engen und effizienten Verpackung bietet. Mit einem Platzgewinn von bis zu 20 % gegenüber Standard-Laborflaschen. Ideal für den Versand und die Lagerung von hochwertigen Materialien. Geeignet für die Reagenzienzufuhr zu Instrumenten, bei denen die Tischfläche sehr begrenzt ist. Die Flaschen sind aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt, das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN™ Original Vierkant Laborflaschen werden komplett mit dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
  • Ergonomische Handhabung, hohe Standsicherheit und gute Stapelbarkeit durch kantige Form
  • Spart Platz und Kosten im Autoklaven, Trockenschrank, Ofen, Lager und der Spülmaschine
  • Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Flüssigkeitsbehälter für Geräte; Transport und Versand; Probenahme; Lagerung von Medien und Reagenzien; Archivierung von Proben; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Kulturgefäß
Enthält ohne Schraubkappe und Ausgießring
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge 10/Pk.
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 78 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Laborflasche, Vierkant, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert >