Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Laborflasche, mit Schutzschicht, braun, mit DIN 168-1-Gewinde, Schutzbeschichtung aus Kunststoff, USP/EP (3.2.1) Lichttransmission
Multifunktionale Glas-Laborflaschen aus Braunglas mit schützender Kunststoffbeschichtung.
417.00 CHF - 1370.00 CHF
Spezifikation
Beschichtung | Polyurethane |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung lichtempfindlicher Materialien; Lagerung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien; Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß |
Enthält | ohne Schraubkappe und Ausgießring |
Material | Borosilikatglas (3.3), Polyurethan |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10065244
|
DWK Life Sciences
218067333 |
5000 mL | N/A | |||||||
12764097
|
DWK Life Sciences
218063631 |
250 mL | N/A | |||||||
15816881
|
DWK Life Sciences
218065435 |
1.000 ml |
901.00 CHF
10 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11619928
|
DWK Life Sciences
218066337 |
2000 mL |
1370.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 14-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11679908
|
DWK Life Sciences
218061433 |
25 mL | N/A | |||||||
11699838
|
DWK Life Sciences
1173548 |
10.000 mL | N/A | |||||||
11699908
|
DWK Life Sciences
218061733 |
50 mL | N/A | |||||||
11619918
|
DWK Life Sciences
218062438 |
100 mL | N/A | |||||||
11669918
|
DWK Life Sciences
218064439 |
500 mL | N/A | |||||||
Beschreibung
DURAN™ Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die sicherheitsbeschichtete Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: nahezu inertes USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 Glas auf der Innenseite und eine schützende Kunststoffschicht auf der Außenseite. Die Flaschen werden aus hochreinem, braunbeschichtetem Glas geformt, das dann mit einer PU-Kunststoffbeschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern. Durch die Braunfärbung werden lichtempfindliche Materialien vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP Standards. Eine Kombination aus Hochleistungswerkstoffen und robustem ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Die Kunststoffummantelung erfüllt die Anforderungen der ASTM E1522 und ist bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.- Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
- Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger)
- UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag
- Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Die Größen 10 und 25 ml haben einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff entfällt
Spezifikation
Polyurethane | |
ohne Schraubkappe und Ausgießring | |
Autoklavierbar |
Vorbereitung lichtempfindlicher Materialien; Lagerung lichtempfindlicher Materialien; Transport und Versand lichtempfindlicher Materialien; Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß | |
Borosilikatglas (3.3), Polyurethan |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Laborflasche, mit Schutzschicht, braun, mit DIN 168-1-Gewinde, Schutzbeschichtung aus Kunststoff, USP/EP (3.2.1) Lichttransmission