Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Rührwelle, austauschbar, hohl
Einsatz alternativ zu Magnetrührern bei hohen Viskositäten oder hohen Rührgeschwindigkeiten.
913.00 CHF - 1880.00 CHF
Produktcode | Marke | Typ | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Typ | Verbindungsgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15894638
|
DWK Life Sciences
286306809 |
poliert | WB 10 |
1155.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15814648
|
DWK Life Sciences
286307402 |
poliert | WB 16 |
1880.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15824648
|
DWK Life Sciences
286308107 |
geschliffen | WB 16 |
1550.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
15901571
|
DWK Life Sciences
286307008 |
geschliffen | WB 10 |
913.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Hohle DURAN™ KPG™ Rührwellen werden zur Weiterverarbeitung zu verschiedensten Rührern verwendet. Sie sind in den Qualitäten geschliffen und poliert erhältlich. Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.- Hohl
- In polierter und geschliffener Ausführung verfügbar
- Lagerhülse und Rührwelle sind durch Präzsisionschliffe genau aufeinander angepasst.
Spécification
50/Packung |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.