Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™-Lagerhülse, austauschbar, mit NS-Kern, HP, HQ
Die KPG™-Lagerhülse ist eine passgenaue Halterung zur Führung der KPG™-Rührwelle.
Marke:  DWK Life Sciences 245285603
65.91 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10303561
  • 83.20 CHF / 1 Stück
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Aktionscode 24123 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
KPG™-Rührwerke bestehen aus einer KPG™-Rührwelle und einer KPG™-Lagerhülse. KPG™-Lagerteile sind mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit gearbeitet. Die festgelegten Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung werden durch sorfältige Kontrollen eingehalten. Dadurch ist die Austauschbarkeit der KPG™-Lagerhülsen und KPG™-Rührwellen gewährleistet. Durch das geringe Lagerspiel zwischen den Laufflächen sind bei geeigneter Schmierung nahezu absolute Abdichtung und völlig ruhiger Lauf zu erreichen. KPG™-Rührwerke sind eine Alternative zu Magnetrührern und werden bei Reaktionsgefäße eingesetzt, die von unten nicht zugänglich sind, wenn sehr viskose Reaktionsgemische gerührt werden sollen oder ein hohe Rührgeschwindigkeit erforderlich ist.
  • Mit großer Genauigkeit und Gleichmäßigkeit innerhalb festgelegter Toleranzen für Nenndurchmesser und Passung gearbeitet
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Lauffläche geschliffen und poliert
  • Austauschbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Je 1
Rühren von Flüssigkeiten (für Synthesen); Rühren bei hoher Rührgeschwindigkeit; Montagehalterung
10 mm
HQ 10, NS 29/32
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ KPG™-Lagerhülse, austauschbar, mit NS-Kern, HP, HQ > HQ 10, NS 29/32