Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Intensivkühler, mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven
Kühler mit großer Kühlfläche zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen mit niedrigen Siedepunkten (Destillation).
139.00 CHF - 150.00 CHF
Spezifikation
Material | Boro 3.3, PBT, PP, Silikon |
---|---|
Typ | Nicht-DIN-Größe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verwendung als Rückflusskondensator zur Kondensation und Rückführung des (Lösungsmittel-)Dampfes in das Reaktionsgemisch; Destillation; Alle Kondensatoren sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung Nr. | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10111411
|
DWK Life Sciences
242557201 |
NS 29/32 | 250 mm |
139.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10090131
|
DWK Life Sciences
242557107 |
NS 24/29 | 250 mm |
139.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10385341
|
DWK Life Sciences
242558206 |
NS 29/32 | 400 mm |
150.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10579171
|
DWK Life Sciences
242558103 |
NS 24/29 | 400 mm |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Kombiniert man die Kühleigenschaften des Liebigkühlers mit denen des Dimrothkühlers erhält man den Intensivkühler. Dieser zeichnet sich durch seine große Kühlfläche aus (Kühlwendel und Außenmantel) und eignet sich dadurch zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen mit niedrigen Siedepunkten (Destillation).- Dieser Kühlertyp hat aufgrund einer Kühlspirale und eines Doppelmantels eine sehr große Kühlfläche und ist deshalb besonders für Arbeiten mit niedrigsiedenden Medien geeignet
- Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Boro 3.3, PBT, PP, Silikon | |
Nicht-DIN-Größe | |
Verwendung als Rückflusskondensator zur Kondensation und Rückführung des (Lösungsmittel-)Dampfes in das Reaktionsgemisch; Destillation; Alle Kondensatoren sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm | |
Je 1 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Intensivkühler, mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven