Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Schraubverschluss HPLC, 4-Port, Blau, GL 45, PP
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
GL 45
Beschreibung
Als fertiges System steht die DURAN™ HPLC-Flasche zur Verfügung. Sie besteht aus einer speziellen druck- und vakuumfesten Flasche und einem Schraubverschluss mit 4 Ports. Dadurch können 3 Stationen gleichzeitig aus einem Behältnis heraus beschickt werden. Parallel kann am vierten Ausgang ein steriler Druckausgleich angelegt werden.
- Einsatz verschiedener Schlauchdurchmesser (1,6 und 3,2 mm) möglich
- Nicht verwendete Ports können mit einem Blindverschluss versehen werden
- Ein steriler Druckausgleich ist optional erhältlich (Membranfilter 0,2 μm)
- Komplettsystem, bestehend aus DURAN™ pressure plus Flasche (druckfest von -1 bis + 1,5 bar Überdruck), GL 45 PP-Schraubverschluss mit 4 Anschlüssen (Ports), vier Schraubverschlüsse (schwarz, Gewinde M8) und Silikondichtungen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Schraubverschluss HPLC, GL 45, 4 Ports, komplett (GL 45 Schraubverschluss, 4 x M8 Schraubverschluss, 12 x Silikonring 1,6 mm, 3,2 mm oder blind) |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sicheres Übertragen von flüssigen Medien in einem geschlossenen und sterilen System; Lieferung von Lösungsmitteln an HPLC-Geräte |
Material | Polypropylen, Silikon |
Menge | 2/Karton |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Schraubverschluss HPLC, 4-Port, Blau, GL 45, PP >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur