Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, flach, DG-geschliffen
Hohlglasstopfen zum Verschließen.
1.34 CHF - 342.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Verschluss von Gefäßen mit Normschliff |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10079940
|
DWK Life Sciences
286122504 |
NS 10/19 | N/A | ||||||
10460873
|
DWK Life Sciences
286123509 |
NS 12/21 | N/A | ||||||
15991521
|
DWK Life Sciences
286126206 |
NS 19/26 |
244.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15814558
|
DWK Life Sciences
286127802 |
NS 24/29 |
283.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15901531
|
DWK Life Sciences
286129006 |
NS 29/32 |
342.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10768631
|
DWK Life Sciences
286130307 |
NS 34/35 | N/A | ||||||
15931531
|
DWK Life Sciences
286130907 |
NS 45/40 |
135.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971521
|
DWK Life Sciences
286124608 |
NS 14/23 |
191.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15931521
|
DWK Life Sciences
286121808 |
NS 7/16 |
289.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 09-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen werden zum Verschließen von Laborgeräten wie Messkolben, Mischzylindern, Schliffkolben, etc. verwendet. DURAN™ Sechskanthohlstopfen gibt es in 2 Standardvarianten- spitz- flachGrößen analog zu DURAN™ Kegelschliffen.Schliffqualität: DG = Diamant Geschliffen- Flach
- Diamant-geschliffen
- Hohlglasstopfen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Verschluss von Gefäßen mit Normschliff |