Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Sechskanthohlstopfen, flach, DG-geschliffen
Hohlglasstopfen zum Verschließen.
Marke:  DWK Life Sciences 286129006
324.90 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15901531
  • 342.00 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 20-11-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
DURAN™ Sechskanthohlstopfen werden zum Verschließen von Laborgeräten wie Messkolben, Mischzylindern, Schliffkolben, etc. verwendet. DURAN™ Sechskanthohlstopfen gibt es in 2 Standardvarianten- spitz- flachGrößen analog zu DURAN™ Kegelschliffen.Schliffqualität: DG = Diamant Geschliffen
  • Flach
  • Diamant-geschliffen
  • Hohlglasstopfen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss von Gefäßen mit Normschliff
NS 29/32
Boro 3.3
100/Packung