Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Anschluss-System Weithals, Schraubverschluss GLS 80™, 4-Ports, GL 18 Gewinde
Flexibles GLS 80™ Anschluss-System für den Einsatz von halbstarren Schläuchen.
Marke:  DWK Life Sciences 293109103
Artikelnummer. 15710239
  • 215.00 CHF / 2 Stück
Spotlight
Aktionscode 24157 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Flexibles GLS 80™ Kappenverbindungssystem für den Einsatz von halbstarren Schläuchen, passend für DURAN™ GLS 80™ Labor- und Medienflaschen. Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3.2 mm, 6.0 mm, 8.0 mm, 10.0 mm and 12.0 mm) können angeschlossen werden. Steriler Druckausgleich durch Membran lter möglich. Nicht verwendete Ports können mit einem Blindverschluss versehen werden. Beispielhafte Anwendungen: Sicherer Transfer von üssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems.
  • Das flexible Baukastensystem ermöglicht ein individuelles Kombinieren der verschiedenen Komponenten je nach Bedarf und Anwendung
  • Fünf verschiedene Schlauchdurchmesser (3,2 mm; 6,0 mm; 8,0 mm; 10,0 mm und 12,0 mm) können angeschlossen werden
  • NS 29/32-Anschluss in der Mitte für dichten Verschluss
  • Steriler Druckausgleich durch Membranfilter möglich
  • Nicht verwendete Ports können mit einem GL 18 Blindverschluss versehen werden
  • Kompatibel mit allen GLS 80 Gewinden und dadurch vielseitig einsetzbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GLS 80™ 4-Port-Anschluss
Polypropylen, PTFE, EPDM
GLS 80
87 mm
Flüssigkeitstransfer, Flüssigkeitszufuhr in Bioreaktoren, Lieferung von Reagenzien an Instrumente, Photo-Bioreaktor
2 Stück/Packung
Autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Für eine Reihe beliebter Produkte, darunter Chemikalien, Laborbedarf, Geräte, Verbrauchsmaterialien, biowissenschaftliche Produkte und Sicherheitsprodukte, werden hohe Rabatte gewährt.
    Aktionscode: 24157
    Gültig bis zum2025-08-31
    Top-Angebot
    *Diese Aktion gilt nur für Kunden in Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien und den Niederlanden (außer Nordirland). Das Angebot gilt nur für qualifizierte Bestellungen, die bei Thermo Fisher Scientific zwischen dem 01.07.2025 und dem 31.08.2025, 23:59 Uhr MESZ, eingehen, oder bis der Vorrat an Promo-Produkten aufgebraucht ist, je nachdem, was zuerst eintritt. Um den Rabatt in Anspruch nehmen zu können, müssen Kunden den oben angegebenen Aktionscode (24157) angeben. Dieser muss zum Zeitpunkt der Bestellung angegeben werden, um den Rabatt zu erhalten. Der Aktionscode kann mehr als einmal verwendet werden. Eine Liste der in Frage kommenden Produkte finden Sie auf dieser Seite. Das Angebot gilt nur für qualifizierte Produkte. Dieses Angebot kann nicht mit anderen Rabatten oder Werbeaktionen kombiniert werden. Das Angebot ist ungültig, wenn es durch Bundes-, Landes-, Provinz- oder lokale Gesetze oder Vorschriften oder durch die Richtlinien einer Behörde/Institution verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es können weitere Einschränkungen gelten. MBD (Oxoid)-Produkte sind in Irland und außerhalb der europäischen Länder nicht erhältlich.
    Terms & Conditions Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Anschluss-System Weithals, Schraubverschluss GLS 80™, 4-Ports, GL 18 Gewinde > Blau, grau