Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Schikaneflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert Artikelnummer.: 15503537
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Schikaneflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert
Artikelnummer. 15503537 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
500 mL, 1 Stück
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15503537
Marke: DWK Life Sciences 212864457
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Die seitlichen Schikanen verbessern die Flüssigkeitsmischung in den weithalsigen GLS 80™-Flaschen deutlich.
Beim Mischen in Standard GLS 80™ Laborflaschen entsteht in der Flüssigkeit eine Wirbelbewegung, die der Drehung eines Festkörpers gleicht. Die Flüssigkeit und die darin enthaltenen Schwebstoffe drehen sich wie ein Karussell. Dieses Flussmuster ist sehr ineffizient und erschwert ein gründliches Durchmischen. Die neue DURAN™ GLS 80™ Weithals-Schikaneflasche verfügt über drei vertikale Schikanen an den Innenwänden, die diese radiale Wirbelbewegung unterbrechen. Die Schikanen erhöhen die vertikale Zirkulation und ermöglichen somit eine wesentlich effizientere und homogenere Durchmischung. Des Weiteren wird die Bildung eines zentralen Strudels unterdrückt und es treten weniger Bereiche auf, in denen keine Mischung erfolgt.
  • Homogenere Durchmischung durch drei vertikale Schikanen
  • Flacher Flaschenboden für den Einsatz mit Magnetrührstäben oder dem DURAN™ GLS 80™-Magnet-Rührverschlusssystem
  • Durch ihre durchgehende, glatte Oberfläche können die Schikanen einfach gereinigt werden
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
  • Spezielle Gewindegeometrie für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
  • Sicheres Standverhalten aufgrund großer Grundfläche
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lüften; Auflösen; Emulgieren; Homogenisieren; Mischen; Suspendieren
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 101 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Schikaneflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert >