Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Expansionsadapter aus Glas
Ermöglichen eine sichere und einfache Verbindung in Glasrohren von einem kleinen Konus zu einem großen Sockel. Lenz Laborglasinstrumente™ Expansionsadapter mit geschliffenen Verbindungen sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas hergestellt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 01502924
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10529951
  • 23.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Gemäß DIN 12257
  • Hohe Steigungsgenauigkeit der Konen
  • Minimaler Schmierungsbedarf
  • Hervorragende Dichtheit
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Spezifikation
DIN 12257 und zusätzlich zur DIN-Norm
Duran Glas
Je 1
NS 24/29
Erweiterungsadapter
NS 19/26
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Expansionsadapter aus Glas > Buchsengröße/Kegelgröße: NS 19/26/NS 24/29