Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Säulen nach Vigreux aus Duran Glas
83.20 CHF - 173.00 CHF
Spezifikation
Typ Säulen nach Vigreux
Material Duran Glas
Menge Je 1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Länge (metrisch) Enthält Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Enthält Standard-Konusverbindung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10346261
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05133301
300mm Mit herausnehmbarer Glashülle NS 14/23
140.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 07-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10396161
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05130303
300mm NS-Buchse und NS-Kegel NS 24/29
111.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10747141
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05130301
300mm NS-Buchse und NS-Kegel NS 14/23
91.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10181421
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05130201
200mm NS-Buchse und NS-Kegel NS 14/23
83.20 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10234101
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05130304
300mm NS-Buchse und NS-Kegel NS 29/32
103.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10355641
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05133304
300mm Mit herausnehmbarer Glashülle NS 29/32
145.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 23-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
10632282
Unterlagen ansehen
Lenz Laborglasinstrumente™
05133504
600mm Mit herausnehmbarer Glashülle NS 29/32
173.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Kern und Hülse NS 29/32, Füllhöhe 300mm, abwechselnd horizontale und schräge Einstiche.2 Ausführungen:
  • Ohne Glasmantel, hergestellt aus DURAN™ Rohr
  • Mit aufgeschobenem Glasmantel, hergestellt aus DURAN™ Rohr
  • Typ: Ohne Mantel
Spezifikation
Spezifikation
Säulen nach Vigreux
Duran Glas
Je 1
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Säulen nach Vigreux aus Duran Glas