Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ GL 45 Flaschen-Tragesystem, für DURAN™ Flasche
Für einfaches und sicheres Tragen und Ausgießen von GL45-Laborglasflaschen.
30.55 CHF - 177.00 CHF
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Aufnahmevermögen | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15816931
|
DWK Life Sciences™
292806304 |
Flasche (2 l) | Gelb |
30.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15856931
|
DWK Life Sciences™
292816305 |
Flasche (2 l) | Rot |
30.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15866931
|
DWK Life Sciences™
292826306 |
Flasche (2 l) | Violett |
30.55 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15876931
|
DWK Life Sciences™
292836307 |
Flasche (2 l) | Blau |
30.75 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15826931
|
DWK Life Sciences™
292807309 |
Flasche (5 l) | Gelb |
133.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15836931
|
DWK Life Sciences™
292808605 |
Flasche (10 l) | Gelb | N/A | ||||||
15846931
|
DWK Life Sciences™
292809104 |
Flasche (20 l) | Gelb | N/A | ||||||
Beschreibung
Das neue modulare Flaschentragesystem eignet sich für Standard-Laborflaschen mit GL45-Halsoberfläche und ist mit vier Flaschengrößen kompatibel: 2,5, 10 und 20 Liter. Das ergonomische Design bietet Gesundheits- und Sicherheitsvorteile für den Benutzer und ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Flaschen im Labor oder in der Produktionsanlage. Es macht das Ausgießen von Flüssigkeiten aus den größeren Flaschen praktischer und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar. Die Manschette kann nur durch Schneiden entfernt werden, sodass die Befestigung 100-%ig sicher im Gebrauch ist.
- Das ergonomische Design bietet Gesundheits- und Sicherheitsvorteile und ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Flaschen
- Es macht das Ausgießen von Flüssigkeiten aus größeren Flaschen praktischer und sicherer
- Die Manschette kann nur durch Schneiden entfernt werden, was die Befestigung 100-%-ig sicher im Gebrauch macht
- Lieferung ohne Glasflasche
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Je 1 | |
GL 45 |