Learn More
DWK Life Sciences DURANTrade; GL 45 Aluminium-Schraubverschluss, silber
Aluminium GL 45 Schraubverschlüsse sind als geschlossene Kappen mit PTFE-beschichteter Einlage oder als Kappen mit Öffnung zur Verwendung mit Septum oder Stopfen erhältlich.
Marke:  DWK Life Sciences 292490103
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16678442
  • 59.35 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aluminium ist ein alternatives Material zum Kunststoff, das in den meisten Schraubverschlüssen für Laborflaschen verwendet wird. Die Verschlusskappen sind als geschlossene Verschlusskappe mit PTFE-Innenbeschichtung für hohe Temperaturen oder als offene Verschlusskappe für Septum oder Stopfen erhältlich. Metallverschlüsse bieten eine große Bandbreite an Temperaturtoleranzen und haben eine hohe mechanische Festigkeit. Aluminium bietet hervorragende Barriereeigenschaften, die vor Licht, Feuchtigkeit, Sauerstoff und anderen Gasen schützen.
  • Frei von Kunststoffen auf Kohlenwasserstoffbasis, Weichmachern, Phthalaten usw.
  • Hohe Temperaturnutzung bis + °C für Depyrogenisierung oder Heißluftsterilisation
  • Praktisch: Das Gewinde passt für alle DURAN™ GL 45-Glasflaschen von 100 ml bis 20 l
  • Sichere Abdichtung mit Silikonkappe mit PTFE-Deckeleinsatz gemäß USP Klasse VI
  • Der Deckeleinsatz wird zur einfachen Verarbeitung unmontiert geliefert und ist austauschbar
  • Bequemes Öffnen und Wiederverschließen, da die Rändelung für nasse Hände oder Handschuhe Halt bietet
  • Schutz: Elektroleitfähiges Material – ESD-Abstrahlung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Silber
Aluminium
GL 45
25 mm
Oben geschlossen
Eine Alternative zu Kunststoffschraubverschlüssen für Laborflaschen; Hochtemperaturverarbeitung und -anwendungen; Lagerung von niedrigen Temperaturen/kryogenen Proben; Pharma-API und Lagerung empfindlicher Materialien
10 St./Packung
PTFE-beschichtetes Silikon
50 mm
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURANTrade; GL 45 Aluminium-Schraubverschluss, silber > Oben geschlossen