Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Planflansch-Becher, Flansch mit Nut
Das Unterteil eines Planflansch-Bechers besitzt eine Becher-ähnliche Form und eignet sich für präprative Arbeiten, bei denen fest und zähflüssige Substanzen auftreten. Ein Arbeiten unter Druck oder Vakuum ist möglich.
146.00 CHF - 358.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | Max. Druck von 0,5 bar |
---|---|
Material | Borosilikatglas 3.3 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Geeignet für Witt-Filtervorrichtungen; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Nur Flachflansch-Bechergläser in Wasser- oder Ölbädern erhitzen. Bei der maximalen Betriebstemperatur von 250 °C und dem maximalen Betriebsdruck darf die Temperaturdifferenz in der Glaswand der Flachflansch-Reaktionsgefäße 30 °C nicht überschreiten. |
Anzahl pro Packung | 1/Packung |
Temperaturbereich (metrisch) | 250 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10068220
|
DWK Life Sciences
243915406 |
1000 mL | DN 150 |
146.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10212241
|
DWK Life Sciences
243916308 |
2000 mL | DN 150 |
358.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10281611
|
DWK Life Sciences
243916805 |
3000 mL | DN 150 |
292.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10180391
|
DWK Life Sciences
243946302 |
2000 mL | DN 120 |
215.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10078100
|
DWK Life Sciences
243945409 |
1000 mL | DN 120 |
153.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10673521
|
DWK Life Sciences
243946808 |
3000 mL | DN 120 |
215.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Planflanschgefäße sind großvolumige Reaktionsgefäße, die als Alternative zu den Rundkolben angesehen werden, und aus einem Unterteil und einem Deckel bestehen. Diese beiden Teile werden mithilfe eines Spannrings zusammengehalten. Eine Dichtung oder Schlifffett verhindern das Verkanten der Schliffflächen. Durch verschiedene Normschliffe im Deckel ist das Planflanschgefäß mit weiteren Bauteilen (z. B. Tropftrichter, Rührwellen, ...) kombinierbar. Planflanschgefäße eigenen sich gut für präprative Arbeiten wie allgemeine Reaktionen, Destillationen, Eindampfungen und Trocknungen, bei denen feste und zähflüssige Substanzen auftreten. Aufgrund ihrer Wandung sind Planflanschgefäße für ein sicheres Arbeiten unter Druck und Vakuum geeignet.- Flansch mit Nut: In die Nut kann ein Dichtring (O-Ring) eingesetzt werden, durch den das Gefäß fest verschlossen wird
- Druck- und vakuumfest aufgrund der Geometrie und massiven Wandstärke
- Verwendung bis zum technisch maximal möglichen Vakuum und somit höchste Sicherheit für den Anwender (Sicherheitsanweisungen beachten)
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Max. Druck von 0,5 bar | |
Geeignet für Witt-Filtervorrichtungen; Sicheres Arbeiten unter Druck oder Vakuum; Nur Flachflansch-Bechergläser in Wasser- oder Ölbädern erhitzen. Bei der maximalen Betriebstemperatur von 250 °C und dem maximalen Betriebsdruck darf die Temperaturdifferenz in der Glaswand der Flachflansch-Reaktionsgefäße 30 °C nicht überschreiten. | |
250 °C |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung | |
Ja |