Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03021928
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10533831
  • 279.00 CHF / 10 Stück
Lager vorrätig
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 4797
  • Mit Skala (circa. Volumen/ml)
  • Mit Beschriftungsetikett
  • Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 4797
Borosilikatglas, Duran Glas
NS19/26
50 ml
Mit Skala (ungefähres Volumen/ml), mit Beschriftungsetikett
51 mm
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff > Fassungsvermögen:50 ml; mattiert:NS19/26