Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, mit NS
Erlenmeyerkolben mit Normschliff ermöglichen u. a. die Lagerung einer Lösung durch den dichten Verschluss des Gefäßes.
Marke: DWK Life Sciences 241931709
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Die konische Form erleichtert das Mischen
Spezifikation
51 mm | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
10/Pk. | |
Autoklavierbar |
50 mL | |
Mischen mehrerer Komponenten; Verdünnen von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Erhitzen; Volumengrößen 50 mL (NS 24/29), 100 mL (NS 24/29), 200 mL (NS 29/32), 250 mL (NS 45/40), 300 mL (NS 29/32), 500 mL (NS 45/40) und 1000 mL (NS 45/40) sind nicht nach DIN ISO | |
NS 19/26 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, mit NS > NS 19/26, 50 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur