Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, enghalsig
Durch die konische Form ideal zum Mischen von Flüssigkeiten geeignet.
Marke:  DWK Life Sciences 212165306
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12626167
  • 122.00 CHF / 10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
Die Original DURAN™ Erlenmeyerkolben sind aufgrund ihrer hervorragenden Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, nahezu inertes Verhalten und einer hohen Gebrauchstemperatur prädestiniert für den Einsatz im Laborbereich. Zudem zeichnen sie sich aufgrund ihrer gleichmäßigen Wandstärkenverteilung durch eine minimale Wärmeausdehnung sowie eine hierdurch bedingte hohe Temperaturwechselbeständigkeit aus. DURAN™ Erlenmeyerkolben sind daher besonders für Arbeiten bei sehr hohen Temperaturen und schnellen Temperaturwechseln geeignet.
  • Die konische Form erleichtert das Mischen
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
120 mm
Borosilikatglas 3.3
10 St./Packung
800 mL
Medienvorbereitung und -kultivierung; Lagerung und Transport; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnen von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Größe 25 ml ohne Rückführcode und Größen 150, 200 und 300 ml, Nicht-DIN-ISO-Größe
Autoklavierbar
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, enghalsig > 800 mL