Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Englerkolben, mit Bördelrand, seitlicher Auslass
Der DURAN™ Englerkolben eignet sich für Destillationen im Bereich der Petrochemie.
381.00 CHF - 454.00 CHF
Spezifikation
Material Borosilikatglas 3.3
Zur Verwendung mit (Anwendung) Atmosphärische Destillation von Erdölprodukten; Heizen
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12653721
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DWK Life Sciences
216532807
125 mL
454.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11800700
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216532404
100 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15201789
Unterlagen ansehen
DWK Life Sciences
216532901
150 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Bauchige Gefäße werden im Laborbereich Kolben genannt und sind neben Bechergläsern weitere universell einsetzbare Gefäße. Sie werden z.B. bei Destillationen oder beim Erhitzen von Flüssigkeiten eingesetzt. Neben den gängig eingesetzten Mehrhalskolben können für Destillationen auch Englerkolben verwendet werden. Diese Bauform eines Destillationskolbens besitzt einen festen Seitenarm, der am Kolbenhals angesetzt ist. Über diesen Seitenarm wird der Dampf in einen Kühler geleitet, wo dieser schließlich zum Destillat kondensiert. Über die Kolbenhals können Thermometer eingebracht werden. Ein integrierter Schliff sorgt hier für einen dichten Abschluss der Apparatur.
  • Der Bördelrand ermöglicht präzises Ausgießen
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3
Atmosphärische Destillation von Erdölprodukten; Heizen
10 St./Packung
Autoklavierbar
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Englerkolben, mit Bördelrand, seitlicher Auslass