Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung, Schliff und Druckausgleich
Der Tropftrichter ermöglicht eine dosierte Zugabe von Lösungen. Aufgrund des Druckausgleichrohrs wird ein möglicher Unter- wie Überdruck verhindert.
152.00 CHF - 223.00 CHF
Spezifikation
Material | Boro 3.3, Polypropylen |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch; Messung von Flüssigkeitsmengen; Tropftrichter mit einem Volumen von 250 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) und 500 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht DIN ISO |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Konusgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10181781
|
DWK Life Sciences
241252009 |
50 mL | Kern NS 14/23 |
152.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10203501
|
DWK Life Sciences
241252403 |
100 mL | Kern NS 19/26 |
196.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10767481
|
DWK Life Sciences
241253708 |
250 mL | Kern NS 29/32 |
200.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10283541
|
DWK Life Sciences
241254601 |
500 mL | Kern NS 29/32 |
223.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10355381
|
DWK Life Sciences
241252506 |
100 mL | Kern NS 14/23 |
201.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10449532
|
DWK Life Sciences
241253605 |
250 mL | Kern NS 24/29 |
196.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10273541
|
DWK Life Sciences
241254404 |
500 mL | Kern NS 24/29 |
223.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 29-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters. Diese Bauart enthält neben dem Normschliff am unteren Ende ein Druckausgleichsrohr, das einen Unter- wie Überdruck im Verbund der Reaktionsgefäße vermeidet.- Mit Druckausgleichsrohr, NS-Kern, NS-Hahn und Hahnsicherung
- Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen
- Zylindrisch mit Teilung
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
Spezifikation
Boro 3.3, Polypropylen | |
Autoklavierbar | |
Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch; Messung von Flüssigkeitsmengen; Tropftrichter mit einem Volumen von 250 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) und 500 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht DIN ISO | |
Je 1 |