Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung, und Schliff
Der Tropftrichter ermöglicht eine dosierte Zugabe von Lösungen.
Marke:  DWK Life Sciences 241244609
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10548991
Beschreibung
Beschreibung
Die dosierte Zugabe von Lösungen, Reaktionsgemischen und/oder Chemikalien erfolgt idealerweise mithilfe eines Tropftrichters. Diese Bauart enthält einen zusätzlichen Normschliff am unteren Ende, dass einen passgenauen Anschluss an z. B. Mehrhalskolben ermöglicht.
  • Mit NS-Hahn und Hahnsicherung
  • Die Geschwindigkeit der Zufuhr lässt sich einstellen
  • Zylindrisch mit Teilung
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Autoklavierbar
Gleichmäßige und dosierte Flüssigkeitszufuhr zu einem Reaktionsgemisch; Messung von Flüssigkeitsmengen; Tropftrichter mit einem Volumen von 250 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) und 500 ml (mit Sockel: 29/32; Konus: 24/29) sind Sondergrößen und entsprechen nicht DIN ISO
Je 1
Boro 3.3, Polypropylen
NS 29/32
10
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Tropftrichter, zylindrisch, mit Teilung, und Schliff > NS 29/32, 500 ml